Drukuj
Propanal 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
220511000 220510025 220515000
ACRO220511000EA 149 PLN
ACRO220511000 ACRO220510025 ACRO220515000
Propanal 99+%
Propionaldehyde
Formuła: C₃H₆O
Temp. Wrzenia: 48 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –81 °C
Gęstość: 0,798 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007020
Numer CAS: 123-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-623-0
Jednostka: 1275
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,07915
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA