Propanal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
131510010
131510025
131510250
131510100
ACRO131510010EA
330
PLN
ACRO131510010
ACRO131510025
ACRO131510250
ACRO131510100
Propanal 97%
Propionaldehyde
Formuła:
C₃H₆O Temp. Wrzenia: 48 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –81 °C Gęstość: 0,798 g/cm³ Temp. Zapłonu: –40 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007020 Numer CAS: 123-38-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-623-0 Jednostka: 1275 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,07915 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |