Drukuj
Pentanal do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08504.0100 8.08504.0500
8.08504.0100EA 133 PLN
8.08504.0100 8.08504.0500
Pentanal do syntezy, Sigma-Aldrich®
Valeraldehyde
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007026
Numer CAS: 110-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-784-4
Jednostka: 2058
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,10040
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3942 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 6.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid