Drukuj
Pokrywki do eksykatorów, z gniazdem
Dostawca: Brand
65731 65738 65743
BRND65731EA 652 PLN
BRND65731 BRND65738 BRND65743
Pokrywki do eksykatorów, z gniazdem
Pokrywki Pokrywy eksykatorów
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.