Przezroczyste wanny z poliwęglanu zapewniają widoczność próbek, urządzenia wyposażone są w przyjazny dla użytkownika regulator temperatury MX z trzema przyciskami sterującymi i komunikatami na ekranie.
- Duży wyświetlacz LCD EasyView™ z ikonami alarmów lub usterek oraz podpowiedzi i menu w języku angielskim
- Regulowane przez użytkownika limity wysokiej i niskiej temperatury oraz alarmy niskiego poziomu cieczy
- Pompa ciśnieniowa o pojedynczej prędkości
- Zintegrowana ochrona pompy i nagrzewnicy
- Kalibracja jednopunktowa
Maksymalne moce pomp:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT= Temperatura otoczenia
Wygodna regulacja suwaka umożliwia łatwą regulację natężenia przepływu, podwyższone dno zbiornika zapewnia bezpieczne uchwyty podczas podnoszenia lub ustawiania wanny i jest stabilne na nierównych powierzchniach.
Mostek sterownika, wykonany z odpornego na ciepło i chemikalia materiału DuraTop™, można łatwo zdjąć w celu oczyszczenia zbiornika.
Modele 17 i 28 litrowe posiadają odpływ i otwór z pokrywką na opcjonalną wężownicę chłodzącą, która jest idealna dla nastaw bliskich temperatury otoczenia.
Certyfikaty: Spełnia wymagania bezpieczeństwa DIN 12876-1 Klasa I do użytku z niepalnymi cieczami.
Dodatkowe informacje: Supplied with a lid.