Drukuj
Płytki do eksykatorów (marka)
Dostawca: Brand
66015 66025 66030 65965 65975 65980
BRND66015EA 76.9 PLN
BRND66015 BRND66025 BRND66030 BRND65965 BRND65975 BRND65980
Płytki do eksykatorów (marka)
Eksykatory Wkłady do eksykatorów
Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter