Drukuj
Filtry wstępne z włókna szklanego, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS0281-5000 DS0281-7500 DS0281-9000
513-2811EA 921 PLN
513-2811 NALGDS0281-7500 513-2812
Filtry wstępne z włókna szklanego, Nalgene®, Thermo Fisher Scientific
Filtry Filtry z włókna szklanego
Increase filtration speed and throughput of highly viscous or heavily particulated solutions by using these glass fiber prefilter discs in combination with any Nalgene™ MF75 filter units or bottle top filters.