Pentanal ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21389.0B
B21389.30
B21389.0BEA
550
PLN
B21389.0B
B21389.30
Pentanal ≥97%
Valeraldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 110-62-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.3950
Odour: Like aldehyde
Melting Point: -92°
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 1616304
Merck Reference: 14,9902
UN No.: 2058
MDL No.: MFCD00007026
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 102…103 °C Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0,810 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007026 Numer CAS: 110-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-784-4 Jednostka: 2058 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,9902 |