Drukuj
Eksykatory, z pokrywką z pokrętłem
Dostawca: Brand
65043 65038 65031
BRND65043EA 2000 PLN
BRND65043 BRND65038 BRND65031
Eksykatory, z pokrywką z pokrętłem
Eksykatory Eksykatory szklane
Borosilicate 3.3 glass with precisely ground flat flanges.
  • Base ring surface is studded to improve stability and help prevent cracks
  • Interchangeable knobbed lid
Certyfikaty: DIN 12491