Drukuj
Pentanal 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149561000 149562500 149560010
ACRO149561000EA 137 PLN
ACRO149561000 ACRO149562500 ACRO149560010
Pentanal 97%
Valeraldehyde
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 103 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0,807 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007026
Numer CAS: 110-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-784-4
Jednostka: 2058
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,10040
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3925 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Free acid ≤1.5 %