Drukuj
Kaprylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06901.0100 8.06901.0500
8.06901.0100EA 142 PLN
8.06901.0100 8.06901.0500
Kaprylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kaprylaldehyd
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: ∼171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼12 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007029
Numer CAS: 124-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-683-8
Jednostka: 1989
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01772
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.21 g/l (20 °C)
Melting Point 12 - 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 167 - 169 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 56 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 6.5 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid