Drukuj
Kaprylaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
129481000 129485000
ACRO129481000EA 164 PLN
ACRO129481000 ACRO129485000
Kaprylaldehyd 99%
Kaprylaldehyd
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: ∼171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 12…15 °C
Gęstość: 0,821 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007029
Numer CAS: 124-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-683-8
Jednostka: 1191
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01772
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %