Drukuj
Hexanal 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Kapronaldehyd
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 1230 PLN
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% stabilised
Hexanal
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…131 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 0.815 g/cm³
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007027
Numer CAS: 66-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-624-5
Jednostka: 1207
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01766
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g