heptanal ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 111-71-7
Molecular Formula: CH3(CH2)5CHO
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.850
Refractive Index: 1.4125
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Unpleasant
Melting Point: -43°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1560236
Merck Reference: 14,4658
UN No.: 3056
MDL No.: MFCD00007028
Formuła:
C₇H₁₄O Temp. Wrzenia: 152…154 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007028 Numer CAS: 111-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-898-4 Jednostka: 3056 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,4658 |