Aldehyd laurynowy 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 112-54-9
Molecular Formula: CH3(CH2)10CHO
Formula Weight: 184.32
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.435
Melting Point: 12°
Boiling Point: 184-186°/100mm
Beilstein Reference: 1703917
MDL No.: MFCD00007017
Formuła:
C₁₂H₂₄O Temp. Wrzenia: 184…186 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 12 °C Gęstość: 0,835 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007017 Numer CAS: 112-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-983-6 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |