Kaprinaldehyd 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11656.AE
A11656.AP
A11656.AEEA
0
PLN
A11656.AE
A11656.AP
Kaprinaldehyd 96%
Kaprinaldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 112-31-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: -5°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1362530
MDL No.: MFCD00007031
Formuła:
C₁₀H₂₀O Temp. Wrzenia: 207…209 °C Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 0,828 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007031 Numer CAS: 112-31-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-957-4 |