Aldehyd maslowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01555.0100
8.01555.1000
8.01555.2500
8.01555.9045
8.01555.0100EA
120
PLN
8.01555.0100
8.01555.1000
8.01555.2500
8.01555.9045
Aldehyd maslowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd maslowy
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 76 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –99 °C Gęstość: 0,803 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007023 Numer CAS: 123-72-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-646-6 Jednostka: 1129 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,01591 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 71 g/l (20 °C) |
Melting Point | -99 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 75 - 76 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 116 hPa (20 °C) |
Flash Point | -12 °C |
Refractive Index | 1.379 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 11.1 %(V) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (71 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 190 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |