Aldehyd maslowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
108090010
108091000
108090025
ACRO108090010EA
265
PLN
ACRO108090010
ACRO108091000
ACRO108090025
Aldehyd maslowy 99%
Aldehyd maslowy
Formuła:
C₄H₈O Temp. Wrzenia: 75 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –96 °C Gęstość: 0,817 g/cm³ Temp. Zapłonu: –12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007023 Numer CAS: 123-72-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-646-6 Jednostka: 1129 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,01591 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
BSC Certification | Passes |