Acetal dietylowy bromoacetaldehydu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
A13276.0EEA
3120
PLN
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu ≥97%
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu
Purity: 97%
CAS No.: 2032-35-1
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 197.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 66-67°/18mm
Beilstein Reference: 635754
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000214
Formuła:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ MW: 197.07 g/mol Temp. Wrzenia: 66…67 °C (18 mmHg) Gęstość: 1.270 Temp. Zapłonu: 61 °C (142 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000214 Numer CAS: 2032-35-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-989-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 II |