Drukuj
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
346521000 346525000
ACRO346521000EA 211 PLN
ACRO346521000 ACRO346525000
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu 97%
Acetal dietylowy bromoacetaldehydu
Formuła: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 66…67 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1.28 g/cm³
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000214
Numer CAS: 2032-35-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-989-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %