3-Bromo-1,1,1-trifluoroaceton ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14948.22
A14948.06
A14948.14
A14948.PG
A14948.22EA
5250
PLN
A14948.22
A14948.06
A14948.14
A14948.PG
3-Bromo-1,1,1-trifluoroaceton ≥97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroaceton
Purity: 97%
CAS No.: 431-35-6
Molecular Formula: BrCH2COCF3
Formula Weight: 190.95
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3760
Odour: Pungent
Melting Point:
Formuła:
BrH₂CC(O)CF₃ Temp. Wrzenia: 85…87 °C Temp. topnienia: < –80 °C Gęstość: 1,822 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039237 Numer CAS: 431-35-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-071-9 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |