Drukuj
Bromotrichlorometan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ200
B82251-100G B82251-500G
SIALB82251-100GEA 259 PLN
SIALB82251-100G SIALB82251-500G
Bromotrichlorometan, Sigma-Aldrich®
Bromotrichlorometan
Formuła: BrCl₃C
MW: 198.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000783
Numer CAS: 75-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-886-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III