Drukuj
Bromotrichlorometan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01986.0100 8.01986.0250
8.01986.0100EA 469 PLN
8.01986.0100 8.01986.0250
Bromotrichlorometan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromotrichlorometan
Formuła: BrCl₃C
MW: 198.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 105
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000783
Numer CAS: 75-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-886-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 198.28 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 49 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.5051 (20 °C, 589 nm)
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)