Bromotrichlorometan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Formuła:
BrCl₃C Temp. Wrzenia: 104…105 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 2,015 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000783 Numer CAS: 75-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-886-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |