Drukuj
Bromotrichlorometan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107491000 107492500
ACRO107491000EA 233 PLN
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromotrichlorometan 99%
Bromotrichlorometan
Formuła: BrCl₃C
Temp. Wrzenia: 105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1,997 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000783
Numer CAS: 75-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-886-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %