1-Bromo-6-chloroheksan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21619.06
B21619.14
B21619.06EA
260
PLN
B21619.06
B21619.14
1-Bromo-6-chloroheksan ≥97%
1-Bromo-6-chloroheksan
Purity: 97%
CAS No.: 6294-17-3
Molecular Formula: Br(CH2)6Cl
Formula Weight: 199.53
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4806
Boiling Point: 109-110°/2mm
MDL No.: MFCD00001019
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl Temp. Wrzenia: 109…110 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,337 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001019 Numer CAS: 6294-17-3 Numer WE (dawny EINECS): 228-555-6 |