Drukuj
1-Bromo-4-chlorobutan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106840250 106841000
ACRO106840250EA 308 PLN
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Bromo-4-chlorobutan 99%
1-Bromo-4-chlorobutan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C (30 mmHg)
Gęstość: 1.48 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001010
Numer CAS: 6940-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-089-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %