Drukuj
1-Bromo-3-chloropropan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 626 PLN
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Bromo-3-chloropropan 99%
1-Bromo-3-chloropropan
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 142…145 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000998
Numer CAS: 109-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-697-1
Jednostka: 2688
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %