1-Bromo-2-chloroetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-04-0
Molecular Formula: C2H4BrCl
Formula Weight: 143.42
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4900
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 605265
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000962
Formuła:
BrH₂CCH₂Cl Temp. Wrzenia: 106…107 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,726 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000962 Numer CAS: 107-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-456-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |