Drukuj
1-Bromo-2-chloroetan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 257 PLN
ACRO214181000 ACRO214185000
1-Bromo-2-chloroetan 98%
1-Bromo-2-chloroetan
Formuła: BrH₂CCH₂Cl
Temp. Wrzenia: 106…107 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000962
Numer CAS: 107-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-456-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %