1-Bromo-1-chloroetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01910.04
L01910.09
L01910.04EA
717
PLN
L01910.04
L01910.09
1-Bromo-1-chloroetan ≥98%
1-Bromo-1-chloroetan
Purity: 98%
CAS No.: 593-96-4
Molecular Formula: CH3CHBrCl
Formula Weight: 143.42
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 82-83°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00018842
Formuła:
BrClHCCH₃ Temp. Wrzenia: 82…83 °C Gęstość: 1,667 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018842 Numer CAS: 593-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-820-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |