1,2-Dibromotetrachloroetan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20276.14
B20276.22
B20276.14EA
273
PLN
B20276.14
B20276.22
1,2-Dibromotetrachloroetan 97%
1,2-Dibromotetrachloroetan
Purity: 97%
CAS No.: 630-25-1
Molecular Formula: BrCCl2CCl2Br
Formula Weight: 325.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1699471
Formuła:
BrCl₂CCBrCl₂ MW: 325.64 g/mol Temp. Wrzenia: 222 Temp. topnienia: ∼220 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000780 Numer CAS: 630-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-136-7 |