Drukuj
1,2-Dibromotetrachloroetan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158460250 158461000
ACRO158460250EA 212 PLN
ACRO158460250 ACRO158461000
1,2-Dibromotetrachloroetan 97%
1,2-Dibromotetrachloroetan
Formuła: BrCl₂CCBrCl₂
MW: 325.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 222
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 2.71 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000780
Numer CAS: 630-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-136-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %