3-Bromobutanon ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabiised with magnesium oxide (MgO) < 1 %
A10186.30
A10186.18
A10186.09
A10186.30EA
8730
PLN
A10186.30
A10186.18
A10186.09
3-Bromobutanon ≥97% stabilised
3-Bromobutanon
Stabilized with
Purity: 97%
CAS No.: 814-75-5
Molecular Formula: C4H7BrO
Formula Weight: 151.01
Flash Point:
Formuła:
H₃CC(O)BrCHCH₃ Temp. Wrzenia: 69…70 °C (70 mmHg) Gęstość: 1,438 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013538 Numer CAS: 814-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-404-6 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |