Tetrabromometan, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00821.14
L00821.22
L00821.36
L00821.14EA
296
PLN
L00821.14
L00821.22
L00821.36
Tetrabromometan, (max. 6% H₂O) 98% (dry weight)
Tetrabromometan
Purity: 98%
CAS No.: 558-13-4
Molecular Formula: CBr4
Formula Weight: 331.63
Melting Point: 90-95°
Boiling Point: 190°
UN No.: 2516
MDL No.: MFCD00000117
Formuła:
Br₄C Temp. Wrzenia: 190 °C Temp. topnienia: 90…95 °C Gęstość: 3,420 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000117 Numer CAS: 558-13-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-189-6 Jednostka: 2516 ADR: 6.1,III |