Drukuj
Tetrabromometan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
325150050 325151000 325155000
ACRO325150050EA 237 PLN
ACRO325150050 ACRO325151000 ACRO325155000
Tetrabromometan 98%
Tetrabromometan
Formuła: Br₄C
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 88…93 °C
Gęstość: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000117
Numer CAS: 558-13-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-189-6
Jednostka: 2516
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline solid
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥97.5 % (On organic basis)
Stabilizer May contain water as stabilizer