Drukuj

Dibromometan, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ200

D41686-2L D41686-500ML
SIALD41686-2LEA 1580 PLN
SIALD41686-2L SIALD41686-500ML
Dibromometan, Sigma-Aldrich®
Dibromometan
Formuła: Br₂CH₂
Temp. Wrzenia: 97 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000168
Numer CAS: 74-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-824-2
Jednostka: 2664
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06138

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR