Drukuj
Dibromometan stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10278.0100 8.10278.0250 8.10278.2500 8.10278.9050
8.10278.0100EA 146 PLN
8.10278.0100 8.10278.0250 8.10278.2500 8.10278.9050
Dibromometan stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dibromometan
Formuła: Br₂CH₂
Temp. Wrzenia: 97 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000168
Numer CAS: 74-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-824-2
Jednostka: 2664
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06138
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 11.7 g/l (15 °C)
Melting Point -52.7 °C
Molar Mass 173.83 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 44 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.5419 (20 °C, 589 nm)
Density 2.49 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methylene bromide
Hill Formula CH2Br2