Drukuj
Dibromometan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112831000 112835000 112830010 112830025
ACRO112831000EA 242 PLN
ACRO112831000 ACRO112835000 ACRO112830010 ACRO112830025
Dibromometan 99%
Dibromometan
Formuła: Br₂CH₂
Temp. Wrzenia: 96…98 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 2,47 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000168
Numer CAS: 74-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-824-2
Jednostka: 2664
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06138
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %