Drukuj
Bromoetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromic ether, Hydrobromic ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00871.0250 8.00871.1000
8.00871.0250EA 0 PLN
8.00871.0250 8.00871.1000
Bromoetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromoetan
Formuła: BrH₂CCH₃
Temp. Wrzenia: 38,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –118 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000232
Numer CAS: 74-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-825-8
Jednostka: 1891
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03807
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 9 g/l (20 °C)
Melting Point -118 °C
Molar Mass 108.96 g/mol
Boiling Point 37 - 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 510 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.4236 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6.7 - 11.3 %(V)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials