Drukuj
Bromoetan 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromic ether, Hydrobromic ether
154210010 154215000 154210025
ACRO154210010EA 449 PLN
ACRO154210010 ACRO154215000 ACRO154210025
Bromoetan 98%, pure
Bromoetan
Formuła: BrH₂CCH₃
Temp. Wrzenia: 38,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –119 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³
Temp. Zapłonu: –23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000232
Numer CAS: 74-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-825-8
Jednostka: 1891
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03807
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥97.5 %