4-Bromoheptane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04807.06
L04807.14
L04807.06EA
428
PLN
L04807.06
L04807.14
4-Bromoheptane 97%
4-Bromoheptane
Purity: 97%
CAS No.: 998-93-6
Molecular Formula: C7H15Br
Formula Weight: 179.11
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 60-62°/18mm
Beilstein Reference: 1697144
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039182
Formuła:
H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃ Temp. Wrzenia: 60…62 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,140 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039182 Numer CAS: 998-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-653-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |