2-Bromopropan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12944.AK
A12944.AU
A12944.AKEA
384
PLN
A12944.AK
A12944.AU
2-Bromopropan ≥99%
2-Bromopropan
Purity: 99%
CAS No.: 75-26-3
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 19°(66°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.310
Refractive Index: 1.4255
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -89°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 741852
Merck Reference: 14,5210
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000147
Formuła:
H₃CBrCHCH₃ Temp. Wrzenia: 59…60 °C Temp. topnienia: –89 °C Gęstość: 1,310 Temp. Zapłonu: 19 °C (66 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000147 Numer CAS: 75-26-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-855-1 Jednostka: 2344 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,5210 |