Drukuj
2-Bromopropan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
107320010 107322500 107320025 107320100
ACRO107320010EA 662 PLN
ACRO107320010 ACRO107322500 ACRO107320025 ACRO107320100
2-Bromopropan 99%
2-Bromopropan
Formuła: H₃CBrCHCH₃
Temp. Wrzenia: 59 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000147
Numer CAS: 75-26-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-855-1
Jednostka: 2344
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05230
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %