2-Bromononane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07387.03
L07387.06
L07387.03EA
264
PLN
L07387.03
L07387.06
2-Bromononane ≥97%
2-Bromononane
Purity: 97%
CAS No.: 2216-35-5
Molecular Formula: C9H19Br
Formula Weight: 207.16
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 208-209°
MDL No.: MFCD00017865
Formuła:
H₃CBrCH(CH₂)₆CH₃ Temp. Wrzenia: 208…209 °C Gęstość: 1,081 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017865 Numer CAS: 2216-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-688-8 |