2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10219.14
A10219.06
A10219.22
A10219.14EA
188
PLN
A10219.14
A10219.06
A10219.22
2,3-Dibromobutane (±) + meso 98+%
2,3-Dibromobutane
Purity: 98+%
CAS No.: 5408-86-6
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5126
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1718916
MDL No.: MFCD00000146
Formuła:
H₃C(BrCH)₂CH₃ Temp. Wrzenia: 166…167 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1,760 Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000146 Numer CAS: 5408-86-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-476-1 Jednostka: 2810 |