1-Bromoundekan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14333.14
A14333.22
A14333.36
A14333.14EA
290
PLN
A14333.14
A14333.22
A14333.36
1-Bromoundekan ≥98%
1-Bromoundekan
Purity: 98%
CAS No.: 693-67-4
Molecular Formula: CH3(CH2)10Br
Formula Weight: 235.22
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₉CH₃ Temp. Wrzenia: 112…114 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 1,052 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000223 Numer CAS: 693-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-757-3 |