Drukuj
1-Bromoundekan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
224010250 224011000
ACRO224010250EA 247 PLN
ACRO224010250 ACRO224011000
1-Bromoundekan 98%
1-Bromoundekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
Temp. Wrzenia: 137…138 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000223
Numer CAS: 693-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-757-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %