1-Bromotetradekan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Myristyl bromide
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
A16082.0EEA
2840
PLN
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
1-Bromotetradekan ≥98%
1-Bromotetradekan
Purity: 98%
CAS No.: 112-71-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13Br
Formula Weight: 277.30
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 175-178°/20mm
Beilstein Reference: 1742640
MDL No.: MFCD00000228
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃ MW: 277.29 g/mol Temp. Wrzenia: 175…178 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 4…6 °C Gęstość: 1.018 Temp. Zapłonu: 158 °C (316 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000228 Numer CAS: 112-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-999-3 |