Drukuj
1-Bromotetradekan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Myristyl bromide
187381000 187385000
ACRO187381000EA 278 PLN
ACRO187381000 ACRO187385000
1-Bromotetradekan 98%
1-Bromotetradekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Temp. Wrzenia: 175…178 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 5…6 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000228
Numer CAS: 112-71-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-999-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)